Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibromofluorescein 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger

216720-5GEA 52.2 EUR InStock
216720-5G
Dibromofluorescein 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Dibromofluorescein
4',5'-Dibromofluorescein, Dye content 95 % (Solvent Red 72)


Formule: C₂₀H₁₀Br₂O₅
MW: 490,10 g/mol
Point de fusion: 270-273 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005042
Numéro CAS: 596-03-2
ADR: 6.1,3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité