Pararosaniline acetate 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
215945-25G 215945-5G
215945-25GEA 311 EUR InStock
215945-25G 215945-5G
Pararosaniline acetate 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Pararosaniline acetate
Pararosaniline acetate, Dye content 90% (Basic Parafuchsin; Basic Red 9; Magenta(TM) O).
Pararosaniline acetate is one of the components of basic fuchsin. It acts as a reversible, linear inhibitor of horse butyrylcholinesterase (BChE). This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Formule: C₂₁H₂₁N₃O₂
MW: 347,418 g/mol
Point de fusion: 203 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro CAS: 6035-94-5
EINECS: 227-918-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b242e13187b2d55603e8d4ecabc2a226a827de2&vid=2b242e13187b2d55603e8d4ecabc2a226a827de2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, c = 0.004%; 50% Ethanol 543 - 549 nm
Extinction Coefficient ≥11000
Wavelength 235 - 241 nm
Carbon 65.0 - 80.2%
Nitrogen 10.8 - 13.4%
Solubility (Turbidity) c = 0.1%; 95% Ethanol Clear to Hazy
Solubility (Colour) Dark Red to Very Dark Red and Red-Purple
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité