Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
309052-25GEA 170 EUR InStock
309052-25G
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3), Sigma-Aldrich®
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Quinoline Yellow, Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow (Acid Yellow 3)
Formule: C₁₈H₁₁NO₂.xNaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080727
Numéro CAS: 8004-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité