N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
269492-5GEA 156 EUR InStock
269492-5G
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine ≥97%, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine,97%
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₂
MW: 316,36 g/mol
Point de fusion: 163-165 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009995
Numéro CAS: 3946-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité