Glutaconaldehydedianil hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
247405-5GEA 241 EUR InStock
247405-5G
Glutaconaldehydedianil hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Formule: C₁₇H₁₆N₂
MW: 284,79 g/mol
Point de fusion: 173-175 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012630
Numéro CAS: 1497-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité