Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet de méthyle, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

277339-1LEA 112 EUR InStock
277339-1L
Violet de méthyle, Sigma-Aldrich®
Violet de méthyle
Methyl Purple,in H2O (Methyl Purple indicator solution)


Formule: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
MW: 1391,41 g/mol
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,001 g/mL (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070843
Numéro CAS: 1340-02-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité