Lacmoid, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
274720-10G 274720-25G
274720-10GEA 118 EUR InStock
274720-10G 274720-25G
Lacmoid, Sigma-Aldrich®
Lacmoid
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00152579
Numéro CAS: 42249-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc9a87d6bdd641af48248b1a15d98b55bb4cf89&vid=46529c95f3b2fda9b025a2e68ec6fc835131e20e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité