Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
166510-1G 166510-250MG
166510-1GEA 232 EUR InStock
166510-1G 166510-250MG
Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Pinacyanol iodide
Formule: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480,39 g/mol
Point de fusion: 295 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011975
Numéro CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black powder, crystals or Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms to structure.
Uv-visible spectrum In ethanol
Carbon 60.3%-64.7%
Nitrogen 5.5%- 6.1%
Thin-layer Consistent with 97% purity
Solubility 10 mg/ml(1%), ethanol; dark blue solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité