7,8-Dimethylalloxazine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
103217-1G 103217-5G
103217-1GEA 141 EUR InStock
103217-1G 103217-5G
7,8-Dimethylalloxazine, Sigma-Aldrich®
7,8-Dimethylalloxazine
Lumichrome (7,8-Dimethylalloxazine) is a natural metabolite of riboflavin. It is a flourescent photoproduct of riboflavin degradation. It is known to be an effective photosensitiser and a fluorescent dye. Lumichrome is suitable as a fluorescence probe, metal ion sensor, and may be used for the inactivation of biological contaminants. Its applications are also seen in memory and semiconductor devices.
Formule: C₁₂H₁₀N₄O₂
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00005021
Numéro CAS: 1086-80-2
EINECS: 214-120-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (Form); Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 214 - 224 nm
Extinction Coefficient ≥23000
TLC Conforms
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité