Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (base sustance sèche, AT) pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
00541-1G 00541-5G
00541-1GEA 281 EUR InStock
00541-1G 00541-5G
Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (base sustance sèche, AT) pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride oxide
(Ammoniated ruthenium oxychloride)
Formule: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
MW: 786,354 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011479
Numéro CAS: 11103-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité