4-Diazodiphenylamine sulphate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201464-25GEA 169 EUR InStock
201464-25G
4-Diazodiphenylamine sulphate, Sigma-Aldrich®
4-Diazodiphenylamine sulphate
Variamine Blue RT Salt has been used as a dye in ultraviolet-visible spectrophotometric method based-uricase enzyme for the detection of uric acid in normal urine. It is also used in combination with naphthol AS-MX phosphate-variam to determine the cytochemical visualization of alkaline phosphatase activity.
Formule: C₁₂H₉N₃·H₂SO₄
MW: 293,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011895
Numéro CAS: 4477-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité