Fast red ITR base, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201286-100GEA 93 EUR InStock
201286-100G
Fast red ITR base, Sigma-Aldrich®
Fast red ITR base
Fast Red ITR, (Azoic Diazo No. 42)
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₃S
MW: 258,34 g/mol
Point de fusion: 102-105 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009045
Numéro CAS: 97-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité