Azur II eosinate, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
200220-100G 200220-25G
200220-100GEA 383 EUR InStock
200220-100G 200220-25G
Azur II eosinate, en poudre, Sigma-Aldrich®
Azur II eosinate
Chief ingredient of Giemsa Stain.
Formule: C₅₁H₄₀Br₄Cl₂N₆Na₂O₅S₂
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00084753
Numéro CAS: 53092-85-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56dc6044a3f48656fb942fede22b70e7a147538c&vid=56dc6044a3f48656fb942fede22b70e7a147538c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength C=0.005 G/L Methanol 645 - 655 nm
Extinction Coefficient ≥49440
Wavelength 243 - 247 nm
Solubility (Turbidity) Hazy to Turbid
Solubility (Color) Dark Blue
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité