Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201820-25GEA 40.5 EUR InStock
201820-25G
Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Acid Red 183
Acid Red 183, Dye content 30 %
Formule: C₁₆H₁₁ClN₄Na₂O₈S₂
MW: 532,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6408-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité