Pinacyanol chloride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Chloride, Quinaldine Blue
M-Clarity™ quality level = MQ100
201715-1G 201715-250MG 201715-5G
201715-1GEA 171 EUR InStock
201715-1G 201715-250MG 201715-5G
Pinacyanol chloride, Sigma-Aldrich®
Pinacyanol chloride
Pinacyanol chloride, (1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine chloride; 2,2'-Trimethinequinocyanine chloride; Quinaldine blue).
Formule: C₂₅H₂₅ClN₂
MW: 388,94 g/mol
Point de fusion: 270 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011974
Numéro CAS: 2768-90-3
EINECS: 220-457-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af12451aaea8365a782670559227c19d7b76b274&vid=af12451aaea8365a782670559227c19d7b76b274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Green to Very Dark Green and Green-Black
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 559 - 565 nm
Extinction Coefficient ≥150000
Extinction Coefficient, 0.001 g/L, Ethanol ≥65000
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité