Chromeazurol S (Mordant blue 29), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
199532-25GEA 111 EUR InStock
199532-25G
Chromeazurol S (Mordant blue 29), Sigma-Aldrich®
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Chromeazurol S has been used to evaluate siderophore production by rhizosphere bacteria.
Formule: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
MW: 605,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001615
Numéro CAS: 1667-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité