5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
477567-1GEA 260 EUR InStock
477567-1G 477567-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin
It may be used to prepare porphyrin based matrices for the detection of water soluble vitamins by matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry. It may be used to prepare 5,10,15,20-tetrakis (4-polyethyleneoxy)phenyl)) porphyrin. Nanoporous silica inserted with 2H-OHTPP imparts gas sensitivity, and it could be useful to detect NO2 by surface plasmon resonance.
Formule: C₄₄H₃₀N₄O₄
MW: 678,75 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00191501
Numéro CAS: 51094-17-8
ADR: 8,2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/61/26659261.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
Dark Violet or Purple
Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength
C=0.001 G/L Methanol
417 - 423 nm
Extinction Coefficient ≥285000
Carbon 73.1 - 82.5%
Nitrogen 7.7 - 8.7%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité