Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
472069-5GEA 311 EUR InStock
472069-5G 472069-1G
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
Ethyl 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylate,98%
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,28 g/mol
Point de fusion: 142-144 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD07809563
Numéro CAS: 50670-76-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/48/26659248.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Yellow
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 72.5 - 76.2 %
Purity (HPLC) ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité