4,5-Dibromobenzene-1,2-diol 90%, grade technique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
550248-5GEA 238 EUR InStock
550248-5G
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol 90%, grade technique, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
Formule: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
Point de fusion: 111,..116 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233157
Numéro CAS: 2563-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥88.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité