L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acid red 27 85-95 Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Amaranth, Sodium 3-hydroxy-4-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Bordeaux S, Food Red No. 2, Azo Rubine S, Wool Red 40 F, Naphthol Red
MQ200
A1016-100G A1016-500G A1016-50G
A1016-100GEA 212 EUR InStock
A1016-100G A1016-500G A1016-50G
Acid red 27 85-95 Dye, Sigma-Aldrich®
Acid red 27
Amaranth has been used as a dye for the microscopic visualization of crop contraction in blowflies. It has been used in the electrophoresis gel to track the migration front of the electrode buffer.
Amaranth is an azo dye which is mainly used in the the beverage and food industries. It is also considered as an endocrine disruptor.
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
MW: 604.46 g/mol
Point de fusion: >350 °C (966.25 hPa)
Point d'éclair: 214 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004076
Numéro CAS: 915-67-3
EINECS: 213-022-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Brown to Red-Brown
Appearance (Form) Powder
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Solubility (Turbidity), 10 mg/ml, H2O Clear
Loss on Drying, 3.5 mol/mol ≤9.4%
Nitrogen (Dry Basis) 3.9 - 4.6%
% Dye content, Dry Basis 85 - 95%
Recommended Retest Period 6 Years
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 g A1016-50G
100 g A1016-100G
500 g A1016-500G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité