1,4-Dimethylpyridinium iodide 99%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
376434-25GEA 124 EUR InStock
376434-25G
1,4-Dimethylpyridinium iodide 99%, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpyridinium iodide
1,4-Dimethylpyridinium iodide,99%
Formule: C₇HIN
MW: 235,07 g/mol
Point de fusion: 151-154 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031899
Numéro CAS: 2301-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité