Basic blue 3 25% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
378011-100GEA 205 EUR InStock
378011-100G
Basic blue 3 25% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Basic blue 3
Basic blue 3 (BB3) can be removed from aqueous solutions with the help of activated carbon prepared from rubber seed coat.[1] Basic blue 3 (C.I. 51104) is a cationic dye. It is generally positively charged in an aqueous solution. Basic blue 3 has a brilliant blue shade and thus has been used as a colourant in dyeing acrylic fabrics.
Formule: C₂₀H₂₆N₃OCl
MW: 359,9 g/mol
Point de fusion: 205 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011928
Numéro CAS: 33203-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité