Alcian Blue, pyridine variant ≥85 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
335630-25GEA 301 EUR InStock
335630-25G
Alcian Blue, pyridine variant ≥85 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Alcian Blue, pyridine variant
Alcian Blue, pyridine variant, Dye content ≥85 % (Alcian Blue-tetrakis(methylpyridinium) chloride)
Formule: C₅₆H₄Cl₄CuN₁₂
MW: 1086,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 123439-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité