L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rose Bengal 95% Dye 96 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium
330000-1G 330000-5G
330000-1GEA 101 EUR InStock
330000-1G 330000-5G
Rose Bengal 95% Dye 96 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Rose Bengal
Rose Bengal has been used to evaluate acrosome integrity. It has also been used to initiate photothrombotic occlusion in blood.
Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151169
Numéro CAS: 632-69-9
EINECS: 211-183-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red to Brown
Appearance (Form): Powder and/or Chunks Conforms
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wave Length, c = 0.004 g/L H2O + 1 ml 1% Na2CO3 546 - 550 nm
Extinction Coefficient ≥32000
Wave Length 262 - 266 nm
Purity (HPLC) Approximately ≥95.0%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité