L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 1,10-Phenanthroline-4,7-diol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
429031-1G 429031-250MG
429031-1GEA 223 EUR InStock
429031-1G 429031-250MG
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline, Dye content ≥30 % (1,10-Phenanthroline-4,7-diol)
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212.21 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004975
Numéro CAS: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&vid=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour): Grey to Brown to Green Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon ≥18.3%
Nitrogen ≥3.9%
Purity (HPLC) Typically >85%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité