1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
456063-25GEA 96 EUR InStock
456063-25G
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Formule: C₁₄H₈BrNO₅S
MW: 404,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00019160
Numéro CAS: 6258-06-6
EINECS: 228-391-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Orange to Red
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration with AgNO₃ After Oxygen Combustion Specification: Report Results
Purity (HPLC) ≥83.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité