4-Phenoxyphthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
411930-1G 411930-5G
411930-1GEA 124 EUR InStock
411930-1G 411930-5G
4-Phenoxyphthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxyphthalonitrile
4-Phenoxyphthalonitrile,98%
Formule: C₁₄H₈N₂O
Point de fusion: 98...100 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00187787
Numéro CAS: 38791-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Light Green
Appearance (Form): Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 73.7 - 78.3%
Nitrogen 12.4 - 13.0%
Purity (GC) ≥97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité