Résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX), colonne de laboratoire, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Fournisseur: Avantor
6061-07EA 349 EUR InStock
6061-07 6061-25
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX), colonne de laboratoire, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Colonnes pour chromatographie
La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ fonctionne comme une résine à échange de cations forts à la sélectivité améliorée, pour une séparation de niveau supérieur dans les applications de chromatographie de processus.
Bénéficiant d’une chimie de surface créée par l’entreprise, qui combine les fonctions d'échange de cations forts et les sites d'échange de cations et d'anions faibles, le milieu de chromatographie par échange de cations multimode BAKERBOND® PolyCSX™ tire parti de sa sélectivité unique pour fournir des performances de purification élevées pour une large gamme de produits biopharmaceutiques.
Conçue et fabriquée par Avantor dans le respect des normes élevées définies pour nos produits chimiques J.T.Baker®, on peut utiliser la résine BAKERBOND® PolyCSX™ pour échange d'ions avec d’autres résines J.T.Baker® BAKERBOND® afin d'améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus chromatographique.
Informations de commande: Emballées de manière très pratique, par 5 unités, ces colonnes de laboratoire de 1 ml et de 5 ml ont été conçues pour être connectées directement à toutes sortes d'instruments de chromatographie courants, dont GE ÄKTA™ et Bio-Rad NGC™. Pour les formats en vrac (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L et 5 L), voir l'onglet Produits complémentaires du tableau de commande.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité