Cone folded filter papers, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
990010112 990010116 990110116 1002-10240
WHAT990010112EA 876 EUR InStock
WHAT990010112 WHAT990010116 WHAT990110116 WHAT1002-10240
Cone folded filter papers, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Cone folded filter paper saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Easily fits into conical funnels
  • Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
  • Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers
Whatman cellulose filter paper grades are available in ready-to-use cone folded formats.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité