Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.60328.1003EA 43.1 EUR InStock
1.60328.1003 1.60328.1000
Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Acide chlorhydrique
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 3.980 - 4.020 mol/l
Measurement uncertainty +/- 0.012 mol/l
Traceability NIST SRM
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité