L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adhesive-backed floor mats, PIG® Grippy®
Fournisseur: NEW PIG
GRP36202-BK GRP36203-BK GRP36203-GY GRP36200-BK GRP36200-GY GRP36201-BK GRP36201-GY GRP36202-GY
115-2687EA 224 EUR InStock
115-2687 115-2690 115-2691 115-2681 115-2682 115-2684 115-2685 115-2688
Adhesive-backed floor mats, PIG® Grippy®
Tapis de sol Tapis adhésifs pour salles propres
Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
  • Now there's a whole new way to keep your floor safe - PIG® Grippy® floor mat is highly absorbent, very low profile, extremely durable and effortless to maintain
  • Adhesive backed floor mat stays exactly where you put it with no shifting, bunching up or flipping over; traps dirt, salt and moisture to keep it from being tracked around
  • PIG® Grippy® floor mat will stick to most common commercial floor surfaces, including concrete, vinyl tile,
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité