Postes de sécurité biologique, classe II, Herasafe™ 2025
Fournisseur: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 13491 EUR InStock
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Postes de sécurité biologique, classe II, Herasafe™ 2025
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Maximisez la protection des échantillons et la sécurité des utilisateurs en mettant l'accent sur le confinement, le confort et la commodité.
  • La technologie SmartFlow Plus équilibre automatiquement les performances des moteurs des ventilateurs à courant continu CC doubles afin de maintenir des débits d'air appropriés tout en compensant l’état d’encrassement des filtres de protection HEPA
  • Le système unique DAVe Plus (vérification numérique du débit d’air) valide la protection en surveillant les vitesses du débit d'air à l’aide de capteurs de pression indépendants qui détectent et avertissent de tout changement dans les plénums d’évacuation et de flux descendant
  • Affichage graphique simple à utiliser et facilement compréhensible
  • Smart Clean Plus est doté d'une fenêtre à charnières s'ouvrant entièrement à l'avant qui permet l’accès complet à l’espace de travail intérieur 304 en acier inoxydable et non corrosif et un nettoyage et une désinfection faciles de l’intérieur du poste, y compris de la paroi arrière
  • La hauteur d’ouverture de la vitre motorisée est de 200 mm pour une utilisation et une efficacité optimisées avec une batterie de secours standard pour permettre une fermeture de la vitre en cas de coupure de courant
  • Des parois latérales en verre/vitres procurent un espace de travail lumineux et des lampes LED lumineuses et à haute efficacité énergétique garantissent une visibilité améliorée à l’intérieur du poste
Les enceintes de sécurité biologique Herasafe 2025 de classe II offrent des performances fiables et une précision supérieure pour une large gamme d'applications nécessitant une sécurité garantie pour les produits, le personnel et l'environnement. Une construction robuste et une excellente ergonomie sont associées à des fonctions de sécurité autonomes et à une interface simple à comprendre qui fournit toujours une indication claire de son état. En option, les modèles sont équipés d'un système de désinfection à UV à faisceau transversal programmable intégré. Les lampes UV sont installées sur les deux parois latérales pour éclairer toute la surface de travail sans laisser d'ombres. Cela garantit une désinfection complète de l'ensemble de la chambre pour une protection maximale des échantillons.
Hauteur de travail de la vitre avant : 200 mm
Certifications: Testé indépendamment et certifié selon la norme EN 12469 pour les armoires de sécurité biologique de classe II par TÜV Nord.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité