L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Centrifuge Tubes, Soda-Lime Glass
Fournisseur: VWR Collection
525-1570EA 93.6 EUR InStock
525-1570 525-1571 525-1572 525-1573 525-1574 525-1575 525-1576 525-1577
VWR®, Centrifuge Tubes, Soda-Lime Glass
Tubes Tubes à centrifuger
Available with round or conical bottom, graduated or non graduated. Not suitable for applications related with strong heat or rapid temperature changes.
  • Produced from soda-lime glass tubing
  • Withstand forces up to 3000 ×g
  • Graduations in high contrast blue enamel
Ideal for use as disposables. Can be autoclaved but the temperature difference (ΔT) should not exceed 40 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité