Acide nitrique 65% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88371.320EA 149 EUR InStock
88371.320 88371.290
Acide nitrique 65% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 65%
Chloride (Cl) max. 0,5 ppm
Dithizone determination passes test
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after ignition max. 5 ppm
Sulphate (SO4) max. 1 ppm
Aluminium (Al) max. 0,05 ppm
Arsenic (As) max. 0,05 ppm
Barium (Ba) max. 0,02 ppm
Beryllium (Be) max. 0,01 ppm
Cadmium (Cd) max. 0,02 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,1 ppm
Cobalt (Co) max. 0,01 ppm
Copper (Cu) max. 0,01 ppm
Germanium (Ge) max. 0,05 ppm
Iron (Fe) max. 0,1 ppm
Lead (Pb) max. 0,05 ppm
Lithium (Li) max. 0,01 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,1 ppm
Manganese (Mn) max. 0,01 ppm
Molybdenum (Mo) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,05 ppm
Potassium (K) max. 0,1 ppm
Silver (Ag) max. 0,01 ppm
Sodium (Na) max. 0,5 ppm
Strontium (Sr) max. 0,01 ppm
Thallium (Tl) max. 0,05 ppm
Titanium (Ti) max. 0,1 ppm
Vanadium (V) max. 0,01 ppm
Zinc (Zn) max. 0,05 ppm
Zirconium (Zr) max. 0,1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité