Acide chlorhydrique 37% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88372.320EA 79.6 EUR InStock
88372.320
Acide chlorhydrique 37% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 37 - 38%
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Free Chlorine max. 0,5 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after ignition max. 5 ppm
Sulphate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Aluminium (Al) max. 0,05 ppm
Arsenic (As) max. 0,05 ppm
Barium (Ba) max. 0,02 ppm
Beryllium (Be) max. 0,01 ppm
Cadmium (Cd) max. 0,02 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,05 ppm
Cobalt (Co) max. 0,01 ppm
Copper (Cu) max. 0,01 ppm
Germanium (Ge) max. 0,1 ppm
Iron (Fe) max. 0,2 ppm
Lead (Pb) max. 0,05 ppm
Lithium (Li) max. 0,01 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,05 ppm
Manganese (Mn) max. 0,01 ppm
Molybdenum (Mo) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,05 ppm
Potassium (K) max. 0,1 ppm
Silver (Ag) max. 0,01 ppm
Sodium (Na) max. 0,3 ppm
Strontium (Sr) max. 0,01 ppm
Thallium (Tl) max. 0,05 ppm
Titanium (Ti) max. 0,05 ppm
Vanadium (V) max. 0,01 ppm
Zinc (Zn) max. 0,5 ppm
Zirconium (Zr) max. 0,05 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité