VWR® Visiscope® TL534B FL4, Microscopes à fluorescence
Fournisseur: VWR Collection
630-3243EA 2079 EUR InStock
630-3243 630-3244 630-3270
VWR® Visiscope® TL534B FL4, Microscopes à fluorescence
Microscopes
Microscope de fluorescence de routine avancé pour des observations en fond clair et en fluorescence avec des objectifs IOS W-Plan ou IOS W-Plan F (Semi-Apo) de haute qualité. Conçu pour des applications d'enseignement ou de laboratoire.
  • Cadre moulé sous pression avec stabilité et ergonomie exceptionnelles
  • latine mécanique sans crémaillère à double couche avec échelle Vernier sur deux axes
  • Traitement antifongique pour tous les objectifs
  • Système optique de correction à l'infini (IOS)
  • Technologie LED économique avec une intensité lumineuse plus élevée pour des images lumineuses et une meilleure fidélité des couleurs
Les illuminateurs de fluorescence LED extrêmement puissants sont combinés avec des jeux de filtres d'excitation correspondants pour la visualisation de la plupart des fluorochromes. La fluorescence LED assure une commodité inégalée en éliminant les temps de réchauffement/refroidissement et tous les inconvénients liés au remplacement et au réglage de la lampe. La lumière transmise par la diode électroluminescente (X-LED) exclusive permet de visualiser des spécimens d'une grande richesse et de haute qualité.
L'accessoire de fluorescence à LED est une solution révolutionnaire. Il est composé d'un sélecteur à 4 positions permettant l'utilisation de 4 illuminateurs fluorescents, appelés cubes de fluorescence LED. Chaque cube est composé d'un ensemble de filtres montés sur un bloc de filtres et d'une LED haute puissance dont l'émission correspond aux filtres installés. Pour diverses analyses, une sélection de 9 cubes de fluorescence à LED est disponible.
Information de livraison: Livré prêt à l'emploi avec oculaires, objectifs, alimentation multiprise, housse de protection et huile à immersion (10 ml). Cat. La référence 630-3270 comprend également deux cubes de fluorescence à LED (bleu et vert).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité