L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
BJ5183 Electroporation-competent cells
Fournisseur: AGILENT
200157 200154 200157
STRA200157EA 688 EUR InStock
STRA200157 AGLS200154 AGLS200157
BJ5183 Electroporation-competent cells
Cellules compétentes
BJ5183 electroporation competent cells are a recombination proficient bacterial strain.
  • 300% more recombinants with specialty competent cells
  • Recombination proficient bacterial cell strain
  • Infects dividing and non-dividing cells
These cells supply the components necessary to execute the recombination event between a transfer vector containing the gene of interest and a vector containing the adenoviral genome, provided that appropriate regions of homology are shared between the two vectors.
BJ5183 cells are usually cotransformed with a transferMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité