L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cleanroom boot covers, Tyvek® IsoClean®, model IC451S, non sterile
Fournisseur: DuPont
IC451SWH00/L IC451SWH00/M
DUPOIC451SWH00/LEA 144 EUR InStock
DUPOIC451SWH00/L DUPOIC451SWH00/M
Cleanroom boot covers, Tyvek® IsoClean®, model IC451S, non sterile
Vêtements à usage unique
DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant shoe cover model IC451S.
  • Serged internal seams
  • Gripper™ sole
  • Not clean-processed and not sterilized
Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
Certifications: Certified according to Regulation (EU) 2016/425; Partial body chemical protective clothing, Category III, Type PB [6-B]; EN 14126 (barrier to infective agents).
Conditionnement: Cardboard box, 100 per box, bulk packed. 2 polyethylene liners.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité