Brilliant III Probe MM, Agilent Technologies
Fournisseur: AGILENT
600880 600881 600884 600885
732-3798EA 444 EUR InStock
732-3798 AGLS600881 AGLS600884 AGLS600885
Brilliant III Probe MM, Agilent Technologies
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Les master mix Brilliant III QPCR et QRT-PCR augmentent la sensibilité globale et la vitesse grâce au nouveau démarrage à chaud à activation rapide et au mutant Taq.
  • Extrêmement rapide tout en maintenant la sensibilité
  • Résistance accrue aux inhibiteurs courants de la QPCR (sang total ou NaCl)
  • La formulation optimisée pour les cycles rapides garantit des données fiables et reproductibles avec des temps d'exécution plus courts.
  • Formulations pré-mélangées pratiques compatibles avec n'importe quelle chimie de détection de sonde spécifique à la séquence
Brilliant III Ultra-Fast maintient l'efficacité de l'amplification, le R2, la gamme dynamique et la sensibilité de détection tout en réduisant le temps de cycle total d'environ 60 % par rapport au cycle standard.
Attention: Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité