Blouses, Tychem® 2000 C, modèle 0290
Fournisseur: DuPont
TC0290TYL00L2X TC0290TYL00SM TC0290TYL0034X
114-9332EA 419 EUR InStock
114-9332 114-9333 114-9331
Blouses, Tychem® 2000 C, modèle 0290
Vêtements à usage unique
La blouse DuPont™ Tychem® 2000 C modèle 0290 arrive au tibia et est dotée d’une fermeture arrière croisée fermée, d’une fermeture auto-agrippante du col et d’attaches à la taille. Poignets doubles pour une protection accrue et un lien plus étroit avec les gants.
  • Poignets élastiques
  • Poignet tricoté (intérieur) pour un plus grand confort
  • Vêtements de protection chimique couvrant une partie du corps
  • Col mao pour une meilleure fermeture du cou et de la gorge
  • Coutures et surpiqûres avec ruban de délimitation pour assurer protection et solidité
Spécialement conçus pour être utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent contribuer à offrir une meilleure protection aux parties du corps qui sont plus exposées à des substances dangereuses.
Tychem® 2000 C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de la pâte à papier et du papier, le traitement des aliments, le traitement chimique et la fabrication pharmaceutique.
Certifications: Certifiée selon le règlement (UE) 2016/425, catégorie III, type PB [3-B], EN 14126 (barrière aux agents infectieux), traitement antistatique (EN 1149-1) - à l'intérieur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité