Centrifugeuses, de paillasse, réfrigérées, 5910Ri (produit de laboratoire général)
Fournisseur: EPPENDORF
5943000.011 5943000.149 5943000.173 5943000.216 5943000.316 5943000.516 5943000.904
521-3382EA 11246.6 EUR InStock
521-3382 521-3386 521-3388 521-3391 521-3394 521-3399 521-3402
Centrifugeuses, de paillasse, réfrigérées, 5910Ri (produit de laboratoire général)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La centrifugeuse réfrigérée de paillasse 5910Ri se distingue par sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Elle offre une gamme de solutions innovantes en matière de fonctionnalité, de documentation et de gestion des utilisateurs. La centrifugeuse a été conçue pour répondre à un éventail particulièrement large d'applications. Les récoltes de cellules dans des flacons d'une capacité allant jusqu'à 1000 ml, les isolations d'ADN et d'ARN à grande échelle ainsi que les gradients de Ficoll® pour la purification des lymphocytes et des monocytes ne sont que quelques exemples des nombreux domaines d'application.
  • L'interface tactile VisioNize® de 7 pouces avec une expérience utilisateur intuitive permet un fonctionnement rapide et sans erreur, garantissant des cycles efficaces et reproductibles
  • Plus pratique, le 5910 Ri offre une fonction unique de favoris pour un réglage ultra rapide des paramètres. Les paramètres fréquemment utilisés sont accessibles sur l'écran d'accueil de l'écran tactile
  • Documentation BPL/GxP pour répondre aux exigences BPL/GxP, documentation de tous les paramètres d'exécution (enregistrements d'exécution) et des événements survenus pendant l'exécution (journaux d'événements)
  • Les données peuvent être exportées sous forme de fichiers PDF ou CSV
  • La gestion des utilisateurs soutient la gestion de la qualité dans un environnement réglementé avec plusieurs niveaux d'autorisation, une protection par mot de passe et la documentation de toutes les analyses et activités des utilisateurs
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer l'environnement de travail
  • Plage de température de -11 à 40 °C
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection des déséquilibres pour une sécurité opérationnelle maximale
Associée à une gamme complète de rotors à angle fixe et de rotors à godet pivotant, la centrifugeuse s'adapte à un éventail particulièrement large d'applications, ce qui la rend idéale pour les laboratoires multi-utilisateurs ayant de multiples exigences.
Des bouchons QuickLock® étanches aux aérosols sont disponibles en option pour une centrifugation en toute sécurité des échantillons dangereux (étanchéité aux aérosols testée et certifiée par Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité