Platine nominally 20% sur 'carbon black'
Fournisseur: Thermo Scientific
47381.06 47381.03
47381.06EA 589 EUR InStock
47381.06 47381.03
Platine nominally 20% sur 'carbon black'
Platine
Formule: Pt
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité