Polyéthylèneglycol 2.000, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 2.000
26608.290EA 55.1 EUR InStock
26608.290 26608.360
Polyéthylèneglycol 2.000, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 2.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Average molecular weight 1800 - 2500
Hydroxyl value 51 - 63
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 50 - 58 mPa.s
Ignition residue max. 0.2%
Water max. 0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité