Aflunox™ 14013
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0767-100G PC0767-25G PC0767-5G
APOSPC0767-100GEA 669 EUR InStock
APOSPC0767-100G APOSPC0767-25G APOSPC0767-5G
Aflunox™ 14013
Aflunox™
Aflunox oils are clear colourless oils suitable for use as lubricants and are inert to oxidising agents such as fluorine, chlorine and oxygen at high temperatures.
  • F[CF(CF3)CF2O]xC2F5 x = 65
  • viscosity 1400 cSt@20C
Aflunox is a registered trademark of Japan Mektron
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.9 g/cm3 @ 25°C
Numéro MDL: MFCD00166448
Numéro CAS: 52700-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité