5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phenyl phosphonate, p-toluidine salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: X-Pphos, XPP
BI5949-100MG BI5949-250MG
APOSBI5949-100MGEA 215 EUR InStock
APOSBI5949-100MG APOSBI5949-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phenyl phosphonate, p-toluidine salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phenyl phosphonate, p-toluidine salt
Chromogenic enzyme substrate for the detection ofphosphonate monoesterase, a conditional lethal gene (pehA) used in the study of plant genetics.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité