7-[4-(2,2-Diphosphonoethyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
BIA0220-1G BIA0220-5G
APOSBIA0220-1GEA 0 EUR InStock
APOSBIA0220-1G APOSBIA0220-5G
7-[4-(2,2-Diphosphonoethyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrobromide
7-[4-(2,2-Diphosphonoethyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrobromide
Formule: C₁₇H₂₃FN₄O₉P₂·2BrH
MW: 670,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072177
Numéro CAS: 434341-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité