Alternariol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIA2301-1MG BIA2301-5MG
APOSBIA2301-1MGEA 212 EUR InStock
APOSBIA2301-1MG APOSBIA2301-5MG
Alternariol 99%
Alternariol
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formule: C₁₄H₁₀O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133068
Numéro CAS: 641-38-3
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité