Alamethicin (de Trichoderma viride)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIA4314-10MG BIA4314-5MG BIA4314-1MG
APOSBIA4314-10MGEA 604 EUR InStock
APOSBIA4314-10MG APOSBIA4314-5MG APOSBIA4314-1MG
Alamethicin (de Trichoderma viride)
Alamethicin
Mixture of alamethicin homologues
Formule: C₉₂H₁₅₀N₂₂O₂₅
Point de fusion: 272…278 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151517
Numéro CAS: 27061-78-5
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité