5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: X-nonanoate
BIB1403-250MG BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA 267 EUR InStock
APOSBIB1403-250MG APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Formule: C₁₇H₂₁BrClNO₂
MW: 386,711 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683900
Numéro CAS: 133950-77-3
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité