5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB1416-1G BIB1416-250MG BIB1416-2G
APOSBIB1416-1GEA 219 EUR InStock
APOSBIB1416-1G APOSBIB1416-250MG APOSBIB1416-2G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683897
Numéro CAS: 198402-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité